Learn More
Attune™ Fokussierungsflüssigkeit (1X)
Attune™ Fokussierungsflüssigkeit (1X)
Marke: Invitrogen A24904
133.95 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Attune™ Fokussierflüssigkeit ist eine optimierte Pufferlösung, die im Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung zur Fokussierung und zum Transport von Partikeln im gesamten Fluidiksystem verwendet wird.Erhalt der Systemsauberkeit
Attune™ Fokussierflüssigkeit ist ein steriles, gepuffertes, azidfreies Trägerreagenz, das ein Tensid enthält, das beim Reinigen der Ströungsleitungen des Attune™ Durchflusszytometers mit akustischer Fokussierung hilft. Die Attune™ Fokussierflüssigkeit wurde entwickelt, um die Blasenbildung zu minimieren und die Ansammlung von Zellmaterial in der Durchflusszelle zu verhindern, was zu weniger Verstopfung des Geräts führt.
Praktisch
Die gebrauchsfertige 1X-Fokussierflüssigkeit wurde entwickelt, um die Verdünnung vor der Verwendung sowie den Zugriff auf ein gereinigtes Wassersystem zu vermeiden. Die praktische 10 l-Verpackung bietet ausreichend Fokussierflüssigkeit für mindestens 10 Tage (der durchschnittliche Flüssigkeitsverbrauch pro Tag liegt unter 1 l) und verfügt über einen Hahn, um das Befüllen der integrierten Fluidiktanks zu erleichtern.
Hohe Qualität
Attune™ Fokussierflüssigkeit wird in einer sterilen Umgebung vorbereitet, gefiltert und verpackt, um höchste Qualität zu gewährleisten. Jede Charge ist anhand ihrer Chargennummer rückverfolgbar und wurde für die Verwendung mit dem Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung validiert.
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Attune™ | |
Durchflusszytometer – Fokussierflüssigkeit |
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung | |
10 L |
Sicherheit und Handhabung
- Attune 1X Focusing Fluid
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 3(2H)-isothiazolone,5-chloro-2-methyl-with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30