Learn More
Mineralöl, hoher Reinheitsgrad, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15474929
Zum Warenkorb hinzufügen
Mineralöl, hoher Reinheitsgrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474929
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 15474929
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62592.AE
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Geeignet für PCR-Anwendungen
White Mineral Oils find use in a wide variety of industries and applications including personal care products, cosmetics, pharmaceuticals, food processing and plastics. It can be used as a plasticizer, catalyst carrier and pigment dispersant. Mineral oils are used in several mechanical and industrial capacities as thermal fluid or non-conductive coolants in electric components because they do not conduct electricity but do displace air and water. It is used in medicinal or cosmetic applications or food processing and fulfils stringent purity requirements of different pharmacopoeias.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Weiße Mineralöle finden Anwendung in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen, einschließlich Körperpflegeprodukten, Kosmetika, Pharmazeutika, Lebensmittelverarbeitung und Kunststoffen. Kann als Weichmacher, Katalysatorträger und Pigmentdispergant verwendet werden. Mineralöle werden in mehreren mechanischen und industriellen Kapazitäten als Wärmeflüssigkeit oder nicht leitende Kühlmittel in elektrischen Komponenten verwendet, da sie keinen Strom leiten, sondern Luft und Wasser verdrängen. Es wird in medizinischen oder kosmetischen Anwendungen oder in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt und erfüllt die strengen Reinheitsanforderungen verschiedener Arzneibücher.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser. Löslich in Äther. Löslich in Chloroform, Petroleumbenzin, Ligroin, Carbondisulfid, Glycerin, Öl.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8042-47-5
Summenformel C16H10N2Na2O7S2
Molekulargewicht (g/mol) 452.363
MDL-Nummer MFCD00131611
InChI-Schlüssel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange gMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9566064
IUPAC-Name Dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(Phenylhydrazinyliden)naphthalin-1,3-disulfonat
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mineral oil
Farbe Farblos
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zur Reinheitsqualität High purity
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 mL
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water. Soluble in ether. Soluble in chloroform,petroleum spirit,ligroin,carbondisulfide,glycerol,oil .
Physikalische Form Ölige Flüssigkeit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP12L036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog NumberJ62592.AE,J62592.AP
ChargennummerP12L034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog NumberJ62592.AE,J62592.AP
ChargennummerP12L035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog NumberJ62592.AE,J62592.AP
ChargennummerZ13K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2025 Catalog NumberJ62592.AE,J62592.AP
ChargennummerZ13K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberJ62592.AE,J62592.AP
Name des Produkts
Mineralöl, hoher Reinheitsgrad, Thermo Scientific Chemicals >