Learn More
Micronova™ Bestrahlte BinLiner Beutel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
MicroNova™ BinLiner bestrahlte Beutel für den Einsatz in Reinräumen und aseptischen Umgebungen sind für die Entsorgung von Materialien, die Sammlung von Kleidung sowie die Lagerung von Rohstoffen oder Produkten konzipiert.
Marke:  Micronova™ BL3-2436IRBB
152.08 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16864306
  • 179.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Micronova™ BinLiner bestrahlte Beutel für den Einsatz in Reinräumen und aseptischen Umgebungen sind für die Entsorgung von Materialien, die Sammlung von Kleidung sowie die Lagerung von Rohstoffen oder Produkten konzipiert.
Die sterilen Micronova BinLiner Beutel bestehen aus FDA-konformem Polyethylen niedriger Dichte und sind für die Sammlung und Entsorgung von Abfällen, die Sammlung und Lagerung von Kleidungsstücken, als Schutzabdeckung für Geräte und für die Sammlung und den Transport von Teilen oder Rohstoffen in Reinräumen und aseptischen Umgebungen ausgelegt.
  • Sterile Polyethylen-Liner mit niedriger Dichte in verschiedenen Größen
  • Die Stärken reichen von 1 mil bis 6 mil und die Größen von einem Fassungsvermögen von 1 bis 60 Gallonen
  • Die 40 x 48 inch- und 40 x 60 inch-Beutel sind für den BLSSH-1624 BinLiner Ständer vorgesehen
  • Die 34 x 40 inch-Beutel sind für den BLSSH-1515 BinLiner Ständer vorgesehen
  • Die 24 x 36 inch-Beutel sind für den BLSSH-168 BinLiner Ständer vorgesehen
  • Für den Einsatz in sauberen und kontrollierten Umgebungen hergestellt
  • Die Liner-Farben (Farbtöne) sind transparent, blau und grau
  • Gute Kompatibilität mit gängigen Reinigungsmitteln
  • Optionen mit Falten oder mit flacher Versiegelung erhältlich
  • Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen
  • Auf Rolle: (PC-Suffix), eine Rolle doppelt verpackt
  • Flach verpackt: (Suffix B oder BB), B: einzeln verpackt, 5 pro Packung; BB: 5 Beutel, doppelt verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Müllbeutel
LDPE
16 gal.
Konformitätsbescheinigung und Verarbeitungsbescheinigung (Bestrahlung)
15,3 in.
24 x 36 in.
Allgemeine Entsorgung
91 cm
61 cm
50/Karton
0,08 mm
61 l
Nein
Bei Raumtemperatur aufbewahren.
Klar
38,9 cm
Ja
36 in.
24 in.
Fünf gefaltete Liner pro Doppelbeutel
Steril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer047865-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/02/2025 Catalog NumberBL3-2436IRBB
Chargennummer047639-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum12/02/2025 Catalog NumberBL3-2436IRBB
Chargennummer047287-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/02/2025 Catalog NumberBL3-2436IRBB
Chargennummer046875-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum28/12/2024 Catalog NumberBL3-2436IRBB
Chargennummer045727-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/10/2024 Catalog NumberBL3-2436IRBB
Name des Produkts
Micronova™ Bestrahlte BinLiner Beutel > Steriler BinLiner, LDPE, 3 mil, 5 pro Doppelbeutel, 24 x 36 in.