Learn More
Micronova™ Bestrahlte BinLiner Beutel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
MicroNova™ BinLiner bestrahlte Beutel für den Einsatz in Reinräumen und aseptischen Umgebungen sind für die Entsorgung von Materialien, die Sammlung von Kleidung sowie die Lagerung von Rohstoffen oder Produkten konzipiert.
Marke:  Micronova™ BL1-40TRIRBB
288.80 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13102370
  • 304.00 CHF / 100 Stück
Sicherheit Monatliche Promotion
Aktionscode 24261 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
Micronova™ BinLiner bestrahlte Beutel für den Einsatz in Reinräumen und aseptischen Umgebungen sind für die Entsorgung von Materialien, die Sammlung von Kleidung sowie die Lagerung von Rohstoffen oder Produkten konzipiert.
Die sterilen Micronova BinLiner Beutel bestehen aus FDA-konformem Polyethylen niedriger Dichte und sind für die Sammlung und Entsorgung von Abfällen, die Sammlung und Lagerung von Kleidungsstücken, als Schutzabdeckung für Geräte und für die Sammlung und den Transport von Teilen oder Rohstoffen in Reinräumen und aseptischen Umgebungen ausgelegt.
  • Sterile Polyethylen-Liner mit niedriger Dichte in verschiedenen Größen
  • Die Stärken reichen von 1 mil bis 6 mil und die Größen von einem Fassungsvermögen von 1 bis 60 Gallonen
  • Die 40 x 48 inch- und 40 x 60 inch-Beutel sind für den BLSSH-1624 BinLiner Ständer vorgesehen
  • Die 34 x 40 inch-Beutel sind für den BLSSH-1515 BinLiner Ständer vorgesehen
  • Die 24 x 36 inch-Beutel sind für den BLSSH-168 BinLiner Ständer vorgesehen
  • Für den Einsatz in sauberen und kontrollierten Umgebungen hergestellt
  • Die Liner-Farben (Farbtöne) sind transparent, blau und grau
  • Gute Kompatibilität mit gängigen Reinigungsmitteln
  • Optionen mit Falten oder mit flacher Versiegelung erhältlich
  • Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen
  • Auf Rolle: (PC-Suffix), eine Rolle doppelt verpackt
  • Flach verpackt: (Suffix B oder BB), B: einzeln verpackt, 5 pro Packung; BB: 5 Beutel, doppelt verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Müllbeutel
LDPE
40 gal.
Konformitätsbescheinigung und Verarbeitungsbescheinigung (Bestrahlung)
25,5 in.
40 x 48 in.
Allgemeine Entsorgung
48 in.
40 in.
Fünf gefaltete Liner pro Doppelbeutel
Steril
122 cm
150 l
Nein
Bei Raumtemperatur aufbewahren.
Klar
64,8 cm
Ja
BLSSH-1624 Müllbeutelständer
122 cm
100 cm
100/Karton
0,03 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer048735-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/04/2025 Catalog NumberBL1-40TRIRBB
Chargennummer048010-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/03/2025 Catalog NumberBL1-40TRIRBB
Chargennummer046790-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/01/2025 Catalog NumberBL1-40TRIRBB
Chargennummer046307-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog NumberBL1-40TRIRBB
Chargennummer045322-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum17/09/2024 Catalog NumberBL1-40TRIRBB
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für wichtige Sicherheitsprodukte, die den Schutz und die Einhaltung von Vorschriften in Ihrem Labor verbessern.
    Aktionscode: 24261
    Gültig bis zum2025-06-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Bestrahlte BinLiner Beutel > Steriler BinLiner, LDPE, 1 mil-Falte, 5 pro Doppelbeutel, 40 x 48 in.