Learn More
Micronova™ Bestrahlte BinLiner Beutel
MicroNova™ BinLiner bestrahlte Beutel für den Einsatz in Reinräumen und aseptischen Umgebungen sind für die Entsorgung von Materialien, die Sammlung von Kleidung sowie die Lagerung von Rohstoffen oder Produkten konzipiert.
Marke: Micronova™ BL2-40TRIR
349.38 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Micronova™ BinLiner bestrahlte Beutel für den Einsatz in Reinräumen und aseptischen Umgebungen sind für die Entsorgung von Materialien, die Sammlung von Kleidung sowie die Lagerung von Rohstoffen oder Produkten konzipiert.
Die sterilen Micronova BinLiner Beutel bestehen aus FDA-konformem Polyethylen niedriger Dichte und sind für die Sammlung und Entsorgung von Abfällen, die Sammlung und Lagerung von Kleidungsstücken, als Schutzabdeckung für Geräte und für die Sammlung und den Transport von Teilen oder Rohstoffen in Reinräumen und aseptischen Umgebungen ausgelegt.
- Sterile Polyethylen-Liner mit niedriger Dichte in verschiedenen Größen
- Die Stärken reichen von 1 mil bis 6 mil und die Größen von einem Fassungsvermögen von 1 bis 60 Gallonen
- Die 40 x 48 inch- und 40 x 60 inch-Beutel sind für den BLSSH-1624 BinLiner Ständer vorgesehen
- Die 34 x 40 inch-Beutel sind für den BLSSH-1515 BinLiner Ständer vorgesehen
- Die 24 x 36 inch-Beutel sind für den BLSSH-168 BinLiner Ständer vorgesehen
- Für den Einsatz in sauberen und kontrollierten Umgebungen hergestellt
- Die Liner-Farben (Farbtöne) sind transparent, blau und grau
- Gute Kompatibilität mit gängigen Reinigungsmitteln
- Optionen mit Falten oder mit flacher Versiegelung erhältlich
- Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen
- Auf Rolle: (PC-Suffix), eine Rolle doppelt verpackt
- Flach verpackt: (Suffix B oder BB), B: einzeln verpackt, 5 pro Packung; BB: 5 Beutel, doppelt verpackt
Spezifikation
Müllbeutel | |
LDPE | |
40 gal. | |
Konformitätsbescheinigung und Verarbeitungsbescheinigung (Bestrahlung) | |
25,5 in. | |
40 x 48 in. | |
Allgemeine Entsorgung | |
122 cm | |
102 cm | |
50/Karton | |
0,05 mm |
150 l | |
Nein | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. | |
Klar | |
64,8 cm | |
Ja | |
48 in. | |
40 in. | |
Einzeln doppelt verpackte, gefaltete Liner | |
Steril |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
048129-000 | Qualitätsbescheinigung | 24/03/2025 | BL2-40TRIR |
047195-000 | Qualitätsbescheinigung | 21/01/2025 | BL2-40TRIR |
045850-000 | Qualitätsbescheinigung | 24/10/2024 | BL2-40TRIR |
046083-000 | Qualitätsbescheinigung | 23/10/2024 | BL2-40TRIR |
046474-000 | Analysenzertifikat | 09/12/2024 | BL2-40TRIR |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30