Learn More
CD43/Sialophorin Antibody (SPN/839), DyLight 755, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-47879IR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD43/Sialophorin Monoclonal antibody specifically detects CD43/Sialophorin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
Spezifikation
CD43/Sialophorin | |
Monoclonal | |
DyLight 755 | |
CD43 antigen, CD43), Galactoglycoprotein, GALGP, Leukocyte sialoglycoprotein, Sialophorin, sialophorin (gpL115, leukosialin, CD43) | |
Recombinant full-length human CD43/Sialophorin protein (Uniprot: P16150) | |
0.1 mL | |
B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology | |
6693 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG1 κ |
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
SPN/839 | |
50 mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD43/Sialophorin Antibody (SPN/839), DyLight 755, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, DyLight 755
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur