Learn More
Thermo Scientific™ Pierce Protease Inhibitor Tablets
Thermo Scientific™ Pierce Proteaseinhibitor-Tabletten sind Proteaseinhibitoren mit breitem Spektrum, die den proteolytischem Abbau bei Zelllyse- und Proteinextraktionsuntersuchungen sehr wirksam verhindern.
Marke:  Thermo Scientific™ A32963
Artikelnummer. 15634189
  • 432.00 CHF / 20 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Protease-Inhibitor-Tabletten sind Protease-Inhibitoren mit breitem Spektrum, die den proteolytischem Abbau bei Zelllyse- und Proteinextraktionsuntersuchungen sehr wirksam verhindern.
Zusätzliche Informationen und Online-Bestellung
Pierce Protease Inhibitor Tablets schützen Proteine vor proteolytischem Abbau durch Hemmung von Serin-Proteasen, Cystein-Proteasen, Asparaginsäure-Proteasen und Aminopeptidasen, die in der Regel in Zelllysat-Proben vorhanden sind. Die Tabletten enthalten AEBSF, Aprotinin, Bestatatin, E-64, Leupeptin und Pepstatin A und sind in Rezepturen mit oder ohne EDTA, einem Metalloproteinase-Inhibitor, erhältlich. Die EDTA-freie Formulierung bietet zusätzliche Kompatibilität mit IMAC-Reinigungsmethoden und 2D-Gelelektrophorese. Stabil für die Lagerung bei 4 °C für bis zu 12 Monate, jede große Tablette ist ausreichend für 50 ml Lösung und jede Minitablette ist ausreichend für 10 ml Lösung. Sowohl Tablettengrößen als auch -formulierungen eignen sich für die Reagenzienvorbereitung vor der Proteinextraktion aus Gewebe und kultivierten Zellen.
Leistungsmerkmale:
  • Ökonomisch − sowohl große als auch Minitabletten sind für äquivalente Volumina am kostengünstigsten im Vergleich zu anderen handelsüblichen Formulierungen
  • Einfache Anwendung − die kühlschrankgeeigneten Tabletten sind leicht zu lösen in Puffern und Lysereagenzien
  • Zwei Formulierungen − erhältlich mit oder ohne EDTA
  • Kompatibel − Verwendung mit selbst angefertigten oder handelsüblichen Zelllysereagenzien und Proteinassays von Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pierce Protease Inhibitor Tablets
1 Fläschchen, bei 2 bis 8 °C lagern
Fest
50 ml Lösung
20 Tabletten
Protease-Inhibitor
Raumtemperatur
Pierce™
Protease-Inhibitor
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI4431701 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog NumberA32963
ChargennummerZC4200416 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog NumberA32963
ChargennummerZA4147965 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2024 Catalog NumberA32963
ChargennummerYJ4033515 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog NumberA32963
ChargennummerYD3832014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2023 Catalog NumberA32963
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce Protease Inhibitor Tablets > Proteaseinhibitor-Tabletten; 20 Tabletten