Learn More
Thermo Scientific™ Pico™ 17 Mikrozentrifuge
GREENER_CHOICE
Diese Mikrozentrifuge mit kompakter Stellfläche eignet sich optimal für Routine-Laborarbeiten bis 17,000 x g.
Marke:  Thermo Scientific™ 75002410
2314.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 10524723
  • 3085.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific Pico 17 Mikrozentrifugen eignen sich ideal für alltägliche Aufgaben im Labor. Diese Mikrozentrifugen zeichnen sich durch eine hohe Leistung und hervorragende Sicherheitsfunktionen aus. Zudem steht eine breite Auswahl von Mikrozentrifugenrotoren und Zubehör für die Verarbeitung von Mikrozentrifugenröhrchen zur Verfügung.
Unterstützung Ihrer Ansprüche an Mikrovolumentrennung durch:
  • Leistungsverhalten bis zu 17,000 x g mit schneller Beschleunigung und Abbremsung.
  • Auswahl aus 7 optionalen Mikrozentrifugenrotoren, um die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
    • Hervorragende Korrosionsbeständigkeit durch leichte Polymerrotoren.
    • Standard-Rotor bedient 24 Mikrozentrifugenröhrchen in einer Reihe, von 1.5 bis 2.0 ml-Röhrchen bis zu Minipreps und Zentrifugationssäulen.
    • Ergonomischer Rotor zum Öffnen und Schließen mit einem Klick sowie transparentes Design für zusätzliche Sicherheit und Komfort mit Thermo Scientific ClickSeal Bioabdichtungsdeckeln.
    • Keine Notwendigkeit von Adaptern durch einzigartigen zweireihigen Rotor.
  • Vereinfachung des Betriebs mit intuitiven Bedienelementen, gut ablesbaren Displays und schnellem Verschluss des Zentrifugendeckels mit einem Klick.
  • Schlankes, leichtes und platzsparendes Design.
  • Langlebig, leicht zu reinigen und zu pflegen.
  • Leise Leistungserfüllung fördert eine sichere, stressfreie Umgebung.
  • Entspricht den neuesten klinischen und Sicherheitsstandards, einschließlich der In-vitro-Diagnostik-Richtlinie 98/79/EG.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
24 x 1,5/2 ml
17,000 xg
Umgebungstemperatur
Tischzentrifuge
Pico 17 Zentrifuge, luftgekühlt
Nein
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Informationen im Handbuch)
23,1lb. (10,5 kg)
50/60 Hz
24x 1,5/2,0 ml-Rotoren mit ClickSeal Bioabdichtungsdeckel
13.300 U/min
56 dB(A)
CSA, CE, IVD
24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal-Bioabdichtungsdeckel
230 V, 50/60 Hz
1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN
22,5 x 24,3 x 35,2 cm (8,9 x 9,6 x 13,8 in.)
Thermo Scientific
230 V
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Thermo Scientific Sorvall , Fisherbrand , Thermo Scientific
    Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!
    Aktionscode: 21629
    Gültig bis zum2025-12-31
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pico™ 17 Mikrozentrifuge >