Learn More
Fisherbrand™ Mikroeinsätze für Fläschchen mit kurzem Gewinde und weiter Öffnung
Für Fläschchen mit weiten Öffnungen sind Einsätze mit 6 mm Durchmesser erforderlich.
297.00 CHF - 1450.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Mikroeinsatz |
---|---|
Farbe | Klar |
Material | Glas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikroprobenahme |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Rückstandsvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Höhe (metrisch) | Rückstandsvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11777557
|
Fisherbrand™
06 09 0669 |
0,35 mL | 31 mm | <4 μl |
398.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11762418
|
Fisherbrand™
06 09 0866 |
0,5 mL | 31 mm | <8 μl |
297.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11752418
|
Fisherbrand™
06 09 0357 |
0,34 mL | 31 mm | <4 μl |
510.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11889120
|
Fisherbrand™
06 09 1240 |
0,34 mL | 31 mm | <4 μl |
885.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11805863
|
Fisherbrand™
06 09 0865 |
0,3 ml | 29 mm | <4 μl |
1125.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11878951
|
Fisherbrand™
06 09 1343 |
0,3 ml | 29 mm | <4 μl |
1450.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Mikroeinsatz
- Für den Gebrauch mit Weithalsfläschchen
- Durchsichtig
- Glas
Spezifikation
Mikroeinsatz | |
Klar | |
Glas | |
Mikroprobenahme |