Learn More
Fisherbrand™ Mikroeinsätze für Fläschchen mit kurzem Gewinde und weiter Öffnung
Für Fläschchen mit weiten Öffnungen sind Einsätze mit 6 mm Durchmesser erforderlich.
Marke:  Fisherbrand™ 06 09 0866
64.64 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11762418
  • 290.00 CHF / 1000 Stück
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mikroeinsatz
  • Für den Gebrauch mit Weithalsfläschchen
  • Durchsichtig
  • Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mikroeinsatz
6 mm
0,5 mL
<8 μl
31 mm
Durchsichtig
Glas
Mikroprobenahme
Konischer Boden
10 x 100
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikroeinsätze für Fläschchen mit kurzem Gewinde und weiter Öffnung > Konisch, 0,2 ml Volumen, < 8 μl Restvolumen, Höhe 31 mm