Learn More
Fisherbrand™ Mikroeinsätze für Fläschchen mit kurzem Gewinde und weiter Öffnung
Für Fläschchen mit weiten Öffnungen sind Einsätze mit 6 mm Durchmesser erforderlich.
Marke: Fisherbrand™ 06 09 1343
713.75 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mikroeinsatz
- Für den Gebrauch mit Weithalsfläschchen
- Durchsichtig
- Glas
Spezifikation
Mikroeinsatz | |
5,7 mm | |
0,3 ml | |
<4 μl | |
29 mm |
Durchsichtig | |
Glas | |
Mikroprobenahme | |
Konisch mit Polymerfeder | |
10 x 100 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13