Learn More
Fisherbrand™ Mikroeinsätze für Fläschchen mit kurzem Gewinde und weiter Öffnung
Für Fläschchen mit weiten Öffnungen sind Einsätze mit 6 mm Durchmesser erforderlich.
Marke: Fisherbrand™ 06 09 0865
667.87 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mikroeinsatz
- Für den Gebrauch mit Weithalsfläschchen
- Durchsichtig
- Glas
Spezifikation
Mikroeinsatz | |
5,7 mm | |
0,3 ml | |
<4 μl | |
29 mm | |
Mikroeinsatz |
Durchsichtig | |
Glas | |
Mikroprobenahme | |
Konisch mit Polymerfeder | |
10 x 100 | |
Fläschchen mit weiter Öffnung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikroeinsätze für Fläschchen mit kurzem Gewinde und weiter Öffnung > Konisch mit Polymerfeder, Volumen: 0,1 ml, Restvolumen: < 4 μl, Höhe: 29 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur