Learn More
Fisherbrand™ Mikroeinsätze für Fläschchen mit kurzem Gewinde und weiter Öffnung
Für Fläschchen mit weiten Öffnungen sind Einsätze mit 6 mm Durchmesser erforderlich.
Marke: Fisherbrand™ 06 09 0669
345.52 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mikroeinsatz
- Für den Gebrauch mit Weithalsfläschchen
- Durchsichtig
- Glas
Spezifikation
Mikroeinsatz | |
6 mm | |
0,35 mL | |
<4 μl | |
31 mm |
Klar | |
Glas | |
Mikroprobenahme | |
Konischer Boden | |
10 x 100 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13