Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Mouse IgG1 Labeling Kits
Vereinfachen Sie Ihre Zellfärbeanwendungen mit Invitrogen Zenon™ Maus-IgG1-Antikörpermarkierungskits.
Marke: Invitrogen™ Z25008
Includes: Enthält 1 Fläschchen Zenon Alexa Fluor 647 Maus IgG1 Kennzeichnungsreagenz (250 μl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Maus-IgG, 250 μl).
Beschreibung
Vereinfachen Sie Ihre mehrfarbigen Färbe- und Durchflusszytometrie-Experimente mit unseren Zenon™ Maus-IgG1-Markierungskits. Diese Antikörpermarkierungskits sind ideal für Durchflusszytometrie-Experimente (z. B. FACS), da sie die gleichzeitige Markierung verschiedener Zielzellen und Gewebe mit unterschiedlich markierten monoklonalen Maus-Antikörpern in einem einzigen Färbeprotokoll ermöglichen. Mehrere Zenon™ Antikörperkomplexe können einzeln vorbereitet und nach der Verwendung des Zenon™ Blockierungsreagenz in einem mehrfarbigen Färbemittel verwendet werden.
Erzielen Sie mit den Zenon™ Maus-IgG1-Kennzeichnungskits schnelle, vielseitige und zuverlässige Fluorophor-, Biotin- oder Enzym-gekennzeichnete Primärantikörper. Diese Kits verwenden Alexa Fluor Fluorophore, Biotin, Pacific Blue oder Enzyme wie R-Phycoerythrin und Allophycocyanin, die an monovalente, affinitätsgereinigte Fab-Fragmente gebunden sind. Die Fab-Fragmente wiederum sind gegen den Fc-Anteil der IgG1-Primärantikörper gerichtet und binden diesen. Die Methode benötigt eine geringe Menge an Ausgangsmaterial und ist für eine effiziente Markierung von Antikörpern in Serum, Aszites oder Hybridomsuspensionen optimiert. Da die Zenon-Kennzeichnungsmethode auf Immunselektivität basiert, ist die Entfernung exogener Proteine (wie Serum) oder Amin-haltiger Puffer von dem Zielantikörper nicht erforderlich, was den Prozess vereinfacht.Die Zenon-Kennzeichnungstechnologie vereinfacht die Verwendung mehrerer Maus-Antikörper in demselben Färbeprotokoll erheblich. Dreifarbige Zenon-Kennzeichnungskits enthalten ausreichend Material für 10 Kennzeichnungsreaktionen mit jeder der drei verschiedenen fluoreszierenden Farben.
Wichtige Merkmale der Zenon-Kennzeichnungstechnologie:
• Gekennzeichnete Antikörper sind in der Regel in 10 Minuten gebrauchsfertig
• Nur 1 bis 20 µg Primärantikörper erforderlich
• Einfach — Keine Aufreinigung erforderlich
• Flexibel — Auswahl an verschiedenen Fluorophoren, Biotin, HRP, alkalischer Phosphatase
• Gleichzeitiges Multiplexing mit anderen monoklonalen Maus-Antikörpern
• Geeignet für zahlreiche Anwendungen, einschließlich ICC, IHC, Durchflusszytometrie und Zellbildgebung.
Vorteile der Zenon Antikörpermarkierungskits:
Kosteneinsparungen
Zenon Antikörpermarkierungskits bieten eine kostengünstige und reproduzierbare Methode zur Markierung von nur 0,4 µg in 2 µl Primärantikörpern mit minimalem Abfall an teuren oder schwer erhältlichen Antikörpern und ohne übermäßige Waschschritte, die zu Produktverlusten führen können.
Empfindlichkeit
Markierung Ihrer Primärantikörper ohne Beeinträchtigung ihrer Antigen-Bindungsaffinität: Zenon Farbstoff- und Enzym-markierte Fab-Fragmente, die auf den Fc-Anteil (Schwanzregion) gerichtet sind, werden während ihrer Vorbereitung affinitätsgereinigt, um eine hohe Affinität und Selektivität für den Fc-Anteil des entsprechenden Primärantikörpers zu gewährleisten. Das Verfahren zur chemischen Markierung der Zenon Fab-Fragmente schützt deren Fc-Bindungsstelle, was zu mehr aktiven Markierungsreagenzien führt.
Schnelligkeit
Vor der Verwendung von Zenon Fab-Fragmenten in Ihren Laboranwendungen ist kein Aufreinigungsverfahren erforderlich. Die Bildung des Fab-Antikörper-Komplexes erfolgt in weniger als 5 Minuten, gefolgt von einem 5-minütigen Blockierungsschritt. Während dieser Zeit werden fast alle Primärantikörper in der Mischung mit den markierten Fab-Fragmenten gekennzeichnet.
Einfachheit
Die Fab-Antikörper-Komplexe weisen Fluoreszenz oder enzymatische Aktivität auf mit einer ähnlichen Intensität wie direkt markierte Primärantikörper. Der Umfang der Antikörpermarkierung kann so einfach geändert werden, wie die Menge des während der Reaktion zugesetzten Zenon-Markierungsreagenz. Sobald die Markierungskomplexe gebildet sind, können sie sofort verwendet werden, ohne dass eine Antikörperaufreinigung erforderlich ist.
Zuverlässigkeit
Der Zenon Fab-Antikörperkomplex ist stabil und ermöglicht die anschließende oder gleichzeitige Markierung verschiedener Zielzellen und Gewebe mit unterschiedlichen Komplexen. Nach dem Färben kann ein Aldehyd-basierter Fixierschritt verwendet werden, um den Transfer verschiedener Markierungen zwischen unterschiedlichen Primärantikörpern zu verhindern und so das anfängliche Färbemuster zu erhalten.
Kundenspezifisch
Unser individualisierter Antikörper-Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO 9001:2000 zertifiziert.
Spezifikation
Labeling Kit | |
Enthält 1 Fläschchen Zenon Alexa Fluor 647 Maus-IgG1 Kennzeichnungsreagenz (250 µl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Maus-IgG, 250 l). Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. |
|
< 1 bis 20 μg | |
Alexa Fluor 647 | |
IgG1 | |
Alexa Fluor |
50 Reaktionen | |
650/668 | |
Zenon | |
Tiefrot | |
Maus |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.