Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AE6 Tragbares pH-Messgerät
Fisherbrand accumet AE6 Tragbares pH-Messgerät, mit pH-/Temperaturelektrode, Genauigkeit: ± 0,01 pH, ± 0,5 °C, ± 1 mV, Bereich: –1.000 bis +1.000 mV, 0 bis 14, Auflösung: 0,01, 1 mV, 0,1 °C, Batterietyp: 4x AAA
Marke:  Fisherbrand™ 13-636-AE6
439.47 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15523653
  • 598.00 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: pH/REDOX-Elektrode
Beschreibung
Beschreibung
Fisherbrand accumet AE6 Tragbares pH-Messgerät, mit pH-/Temperaturelektrode, Genauigkeit: ± 0,01 pH, ± 0,5 °C, ± 1 mV, Bereich: –1.000 bis +1.000 mV, 0 bis 14, Auflösung: 0,01, 1 mV, 0,1 °C, Batterietyp: 4x AAA
 Produkteigenschaften:
  • Mehrpunkt-Druckknopfkalibrierung (bis zu fünf Punkte) mit ± 1 % über den gesamten Messbereich
  • Auswahl zwischen schneller, einfacher automatischer Kalibrierung oder anwenderdefinierter, probenspezifischer manueller Kalibrierung
  • Automatische Regelung für Leitfähigkeits-/TDS-Messungen für schnelles Ansprechen und optimale Auflösung über einen großen Messbereich hinweg
  • Automatischer Temperaturausgleich (ATC) für größtmögliche Genauigkeit bei schwankenden Temperaturen
  • "Halte"-Funktion mit vorübergehendem „Einfrieren“ der Messergebnisse für optimale Ablesbarkeit
  • Automatische Abschaltfunktion spart Energie nach Nichtnutzung
  • Selbstdiagnose mit Meldungscodes für einfache Fehlersuche und -behebung
  • Großes, anpassbares LCD-Display für optimale Ablesbarkeit auch aus größerer Entfernung
  • Elektrode mit integriertem ATC, für minimale Luftblaseneinschlüsse während der Messung konzipiert
  • Der schützende Gummiboden schützt das Messgerät vor Stürzen und verfügt über einen robusten integrierten Ständer für einfache Labortisch-Arbeiten
  • Messgeräte-Kit (optional) – Enthält alles, was Sie für Kalibrierungen und Messungen benötigen, wird in einem robusten Transportkoffer geliefert
Anwendungen:
  • Routineprüfung: Für schnelle, präzise Leitfähigkeits- oder TDS-Prüfungen in Laboren, Schulen oder im Außeneinsatz.
  • Umwelt-/Agrar-Anwendung: Nützlich für Nährstoff- und Düngemittelprüfungen in Hydrokultur- und Agrarindustrie.
  • Wasserqualitätstests: Zur Analyse von hartem Wasser, unbehandeltem Wasser, Brauch- und Spülwasser, Trinkwasser, Abwasser, Schwimmbadwasser und eingehendem Prozesswasser. Ideal für alle Arten der Qualitätsprüfung sowie von Druckereianwendungen und Wasserqualitätstests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
pH-Wert-/ORP-Messgerät vom Typ AE6, Gummiarmierung/Ständer, 3-in-1-pH/Temperatur-Kombinationselektrode ECFC7352901B und pH-Trageset
±1
Wasserqualitätsanalyse
0 bis 14
-1000 bis +1000 mV
1 bis 5
0,1 °C
Automatisch/manuell (0 °C bis 100 °C)
Tragbares Messgerät
±0,5 °C
±0,01
1,68, 4,01, 7, 10,01, 12,45
0.01
1 mV
0 °C bis 100 °C
AE6
AAA
Videos
  • Fisherbrand - accumet AE6 pH and AE6C conductivity meters
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand accumet AE6 pH and AE6C conductivity meters
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Brochures
    Manuals
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Aktionen
    Aktionen
    • Mehrere Hersteller
      Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
      Aktionscode: 25081
      Gültig bis zum2025-12-31
    • Mehrere Hersteller
      Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
      Aktionscode: 24156
      Gültig bis zum2025-06-30
      Tage
      3
      Stunden
      20
      Minuten
      23
      Sekunden
      15
      Top-Angebot
      *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
      Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
    • Mehrere Hersteller
      Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
      Aktionscode: 24140
      Gültig bis zum2025-08-24
      Tage
      58
      Stunden
      20
      Minuten
      23
      Sekunden
      15
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ accumet™ AE6 Tragbares pH-Messgerät > AE6 Portable pH Meter, Includes: AE6 pH/ORP Meter, Rubber Armor/Stand, 3-in-1 pH/Temperature Combination Electrode ECFC7352901B and pH Carrying Kit; Battery Type: AAA; Accuracy (mV): ±1; Range (mV): -1000 to +1000 mV