Learn More
Eppendorf™ Zentrifugenadapter für Rotoren für 5810 und 5810 R
Erhältlich in zahlreichen Konfigurationen für viele verschiedene Anwendungen
Marke: Eppendorf™ 5810752000
191.71 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Adapter für Eppendorf™ Zentrifugen 5810 und5810R.
- Kompatibel mit konischen oder flachen Röhrchen
Spezifikation
Adapter | |
2,6 – 7 ml | |
13 mm | |
2 pro Packung |
Flach | |
Für Rotoren für die 5810 und 5810R Zentrifuge | |
60 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13