Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AE6 Tragbares pH-Messgerät
Fisherbrand accumet AE6 Tragbares pH-Messgerät, mit pH-/Temperaturelektrode, Genauigkeit: ± 0,01 pH, ± 0,5 °C, ± 1 mV, Bereich: –1.000 bis +1.000 mV, 0 bis 14, Auflösung: 0,01, 1 mV, 0,1 °C, Batterietyp: 4x AAA
Marke: Fisherbrand™ 13-636-AE6B
Includes: pJ-Elektrode mit doppeltem Diaphragma und ATC-Sonde
Beschreibung
Fisherbrand accumet AE6 Tragbares pH-Messgerät, mit pH-/Temperaturelektrode, Genauigkeit: ± 0,01 pH, ± 0,5 °C, ± 1 mV, Bereich: –1.000 bis +1.000 mV, 0 bis 14, Auflösung: 0,01, 1 mV, 0,1 °C, Batterietyp: 4x AAA
Produktmerkmale
- Mehrpunktkalibrierung (bis zu 5 Punkte) mit Auto-Buffer-Erkennung – Auswahl zwischen USA-, NIST- oder Reinwasser-Pufferstandards mit ± 0,01-pH-Genauigkeit
- Automatischer Temperaturausgleich (ATC) – optimale Genauigkeit bei schwankenden Temperaturen
- Die Haltefunktion friert kurzzeitig den Messwert ein, wodurch bequemes Ablesen und Aufzeichnen möglich ist
- Automatische Abschaltung spart Batterie bei Nichtgebrauch
- Selbstdiagnose mit Meldungscodes für einfache Fehlersuche
- Das große, einstellbare LCD-Display bietet eine optimale Anzeige auch bei größerer Entfernung
- Gummi schützt das Messgerät vor versehentlichen Stößen und verfügt über einen stabilen integrierten Ständer für eine einfache Bedienung auf dem Labortisch
- Der robuste Transportkoffer (optional) ermöglicht eine praktische Kalibrierung und Messung vor Ort
Sonderfunktionen
- Selbstabschaltung nach 17 Minuten
- Halte- und Selbstdiagnosemeldungen
Spezifikation
AE6 pH/ORP-Messgerät, Gummiabdeckung/Ständer, Double-Junction-pH-Elektrode ECFC7252201B und pH-Trageset | |
±1 | |
Wasserqualitätsanalyse | |
0 bis 14 | |
-1000 bis +1000 mV | |
1 bis 5 | |
0,1 °C | |
Automatisch/manuell (0 °C bis 100 °C) | |
Meter with DJ ph Electrode |
±0,5 °C | |
±0,01 | |
pH-Pufferkalibrieroptionen:
|
|
0,01 | |
1 mV | |
0 °C bis 100 °C | |
AE6 | |
AAA |
Videos
-
Fisherbrand accumet AE6 pH and AE6C conductivity meters
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
74Stunden
21Minuten
44Sekunden
56Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %