Learn More
METTLER TOLEDO™ perfectION™ Ionenselektive Kombinationselektroden aus Epoxid
Zur schnellen und einfachen Bestimmung der Konzentration und Aktivität einer Vielzahl von gelösten Ionen.
Marke: METTLER TOLEDO™ 51344700
1870.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Elektrode vor dem ersten Gebrauch mit destilliertem Wasser abspülen und 24 bis 48 Stunden lang in den entsprechenden Standard einlegen. Dann mit Referenzelektrolyt befüllen (siehe Tabelle oben)
- Für genaue Ergebnisse muss allen Kalibrierstandards und Proben vor der Messung eine ISA-Lösung (Ionenstärkeanpassungslösung) zugesetzt werden
- Für das richtige Verhältnis von ISA-Lösung zu Probenvolumen siehe im Benutzerhandbuch der Elektrode
- Fülllösung täglich vor Gebrauch der Elektrode zugeben (mindestens 2,5 cm über dem Probenspiegel im Becher)
- Den Verschluss sofort nach dem Gebrauch fest zuschrauben
- Die Fülllösung in der Elektrode darf nicht verdampfen, da es sonst zur Kristallisation kommt
- Zur Lagerung zwischen den Messungen und bis zu drei Tagen im entsprechenden Standard lagern
- Weitere Informationen zur Langzeitlagerung siehe Benutzerhandbuch für die ISE-Elektrode
- Die Sensormembran verschleißt mit der Zeit; jede Membran ist bei normalem Gebrauch etwa sechs Monate haltbar, die tatsächliche Haltbarkeit hängt jedoch von der Art der zu messenden Proben ab.
- Konkurrierende Ioneninterferenzen treten häufig auf. Weitere Informationen zu möglichen Interferenzen siehe Benutzerhandbuch der ISE-Elektrode
- Kompatibel mit METTLER TOLEDO SevenExcellence Benchtop, Seven2Go und SevenGo Portable
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben
Bestellinformation
Für weitere ionenselektive Elektroden und Membrankits, die hier nicht aufgeführt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Fisher Scientific™ Kundendienstvertreter.
Spezifikation
Zur Bestimmung von Silber/Schwefelwasserstoff | |
Ionenelektrolyt B | |
3.9 ft. | |
1,2 m | |
32 °F bis 176 °F | |
2 bis 12 | |
Festkörper | |
Festkörper | |
0 °C bis 80 °C |
Festes 1,2 m-BNC-Kabel | |
4,75 in. | |
120 mm | |
Schaft aus Epoxid | |
Erforderliche Lösungen: Referenzelektrolyt – Ionenelektrolyt B – 51344751 Ionenstärkeanpassung – 51344760 | |
10 mol/l NaOH | |
perfectION Ag+/S2- Kombinationselektrode | |
Ionenselektive Elektrode | |
Ag+: 0,01 – 108.000 mg/l; S2-: 0,003 – 32.000 mg/l |