Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Natrium-Elektroden
Mit diesen Natriumelektroden können Sie Natrium-Ionen in wässrigen Lösungen schnell, einfach, präzise und kostengünstig messen.
Marke: Thermo Scientific™ 8611BNWP
872.47 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion Natrium-Elektroden dient zur raschen, genauen und kostengünstigen Messung von Natrium in wässriger Lösung.
Das einzigartige interne REDOX-System mit ROSS-Elektrode ermöglicht ein schnelleres Ansprechen sowie eine höhere Stabilität und Genauigkeit als bei konventionellen Elektroden.
Im Lieferumfang enthalten:
- Natrium-Elektroden mit BNC-Anschluss werden mit 1 Kabel geliefert
- ROSS Fülllösung für Natriumelektroden: 50 ml
- Natrium-Ionenstärke-Einstelllösung (ISA): 475mL
- Natrium-Additionsstandard mit bekannter Konzentration: 475mL
- 1.000 ppm-Natriumstandard mit ISA: 475mL
- 1.000 ppm-Natriumstandard: 475mL
- Natrium-Rekonditionierungslösung: 475mL
- Natriumelektroden-Aufbewahrungslösung: 475mL
Spezifikation
BNC, wasserdicht | |
0.47 in | |
900010 oder 900012 für niedrigen Na+-Gehalt, ROSS Fülllösung für Natrium-Elektroden: 50 ml | |
4.72 in | |
120 mm | |
Glasschaft | |
32 to 176°F | |
0 °C bis 100 °C | |
Sodium Combination Ion Selective Electrode |
ROSS Natrium-Kombinationselektrode | |
12 mm | |
Sure-Flow Junction | |
39.3 in. | |
1 m | |
Bis 10-6 M, um 0,02 ppm gesättigt Gesättigte | |
ISE-Messgeräte | |
|
|
Yes |
Sicherheit und Handhabung
- SODIUM SPECIFIC ELECTRODE
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ammonium chloride, ammonium hydroxide, triton X-100
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30