Learn More
METTLER TOLEDO™ perfectION™ Ionenselektive Kombinationselektroden aus Epoxid
Zur schnellen und einfachen Bestimmung der Konzentration und Aktivität einer Vielzahl von gelösten Ionen.
636.00 CHF - 1920.00 CHF
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) | 4,75 in. |
---|---|
Länge (metrisch) | 120 mm |
Material | Schaft aus Epoxid |
Produkttyp | Ionenselektive Elektrode |
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Modell | Messbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Modell | Messbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11987811
|
METTLER TOLEDO™
51344706 |
Festes 1,2 m-BNC-Kabel | perfectION CI- Kombinationselektrode | 1,8 bis 35.500 mg/l |
1750.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11977811
|
METTLER TOLEDO™
51344703 |
Festes 1,2 m-BNC-Kabel | perfectION Ca+2 Kombinationselektrode | 0,02 bis 40.100 mg/l |
1920.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11997811
|
METTLER TOLEDO™
51344709 |
Festes 1,2 m-BNC-Kabel | perfectION CN- Kombinationselektrode | 0,2 bis 260 mg/l |
1750.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11907821
|
METTLER TOLEDO™
51344712 |
Festes 1,2 m-BNC-Kabel | perfectION CU2+ Kombinationselektrode | 6,4x 10-6.354 mg/l |
1920.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11967811
|
METTLER TOLEDO™
51344700 |
Festes 1,2 m-BNC-Kabel | perfectION Ag+/S2- Kombinationselektrode | Ag+: 0,01 – 108.000 mg/l; S2-: 0,003 – 32.000 mg/l |
1920.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10566415
|
METTLER TOLEDO™
51344715 |
Festes 1,2 m-BNC-Kabel | perfectION FI- Kombinationselektrode | 0,02 mg/ – gesättigte Lösung |
1750.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11927821
|
METTLER TOLEDO™
51344718 |
Festes 1,2 m-BNC-Kabel | perfectION I- Kombinationselektrode | 0,005 bis 127.000 mg/l |
1750.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11947821
|
METTLER TOLEDO™
51344727 |
Festes 1,2 m-BNC-Kabel | perfectION NO3- Kombinationselektrode | 0,1 bis 14.000 mg/l |
1920.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11937821
|
METTLER TOLEDO™
51344721 |
Festes 1,2 m-BNC-Kabel | perfectION K+ Kombinationselektrode | 0,04 bis 39.000 mg/l |
1920.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10145642
|
METTLER TOLEDO™
51340263 |
S7-BNC-Kabel (30281915) | perfectION DX223-Na+ Halbzellenelektrode | 1,0 – 1x 1,0-7 mol/l |
636.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11917821
|
METTLER TOLEDO™
51344724 |
S7-BNC-Kabel (30281915) | perfectION Na+ Kombinationselektrode | 0,002 bis 23.000 mg/l |
882.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10067810
|
METTLER TOLEDO™
51340400 |
S7-BNC-Kabel (30281915) | perfectION DX235-Cl- Halbzellenelektrode | 1,0 – 1,0-5 mol/l |
1445.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11957821
|
METTLER TOLEDO™
51344730 |
Festes 1,2 m-BNC-Kabel | perfectION Pb2+ Kombinationselektrode | 0,2 bis 20.700 mg/l |
1920.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Ionenselektive Kombinationselektrode
- Erhältlich mit Polymer-Matrix oder Festkörpermembran für die präzise Bestimmung spezifischer Ionen
- Epoxidschäfte
- 4.75 in. Länge (120 mm) und 0.5 in. (12 mm) Durchmesser
Hinweis
Nicht für die Verwendung mit Ethanol
Spezifikation
4,75 in. | |
120 mm | |
Schaft aus Epoxid | |
Ionenselektive Elektrode |