Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Leitfähigkeitssonden
Der optimale Sensor für allgemeine Leitfähigkeitsmessungen. Mettler Toledo InLab Leitfähigkeitssonden verfügen über integrierte Temperatursensoren, die eine Korrektur anhand einer Referenztemperatur ermöglichen.
600.00 CHF - 1105.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Leitfähigkeitsmessungen
Arten von Sensoren Integrierte Temperatursonde
Anschlusstypen Mini-DIN
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Zellkonstante Messbereiche Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zellkonstante Messbereiche Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
11917791
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
METTLER TOLEDO™
51344022
0,57 cm-1 nominale Zellkonstante 0,01 bis 1000 μS/cm InLab™ 731-2m
749.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10421435
Unterlagen ansehen
METTLER TOLEDO™
51344024
0,105 cm-1 zertifizierte Zellkonstante 0,001 bis 500 μS/cm InLab™ 741
979.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11334213
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
METTLER TOLEDO™
51344030
1,0 cm-1 nominale Zellkonstante 10 bis 100 μS/cm InLab™ 751 – 4 mm
954.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11344213
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
METTLER TOLEDO™
51344031
1,0 cm-1 nominale Zellkonstante 10 bis 112 mS/cm InLab™ 752-6mm
856.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10723281
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
METTLER TOLEDO™
51302256
0,80 cm-1 nominale Zellkonstante 0.01 bis 500 μS/cm InLab™ 710
600.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10508062
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
METTLER TOLEDO™
51302255
0,06 cm-1 nominale Zellkonstante 0.1 bis 500 μS/cm InLab™ 720
610.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10625905
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
METTLER TOLEDO™
51344020
0,57 cm-1 nominale Zellkonstante 0,01 bis 1000 mS/cm InLab™ 731
697.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11334223
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
METTLER TOLEDO™
30014092
0,57 cm-1 nominale Zellkonstante 0,01 bis 1000 mS/cm InLab™ 731-ISM
913.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11344223
Unterlagen ansehen
METTLER TOLEDO™
30014093
0,57 cm-1 nominale Zellkonstante 0,01 bis 1000 μS/cm InLab™ 731-2 m-ISM
800.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11354223
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
METTLER TOLEDO™
30014094
0,105 cm-1 zertifizierte Zellkonstante 0,001 bis 500 μS/cm InLab™ 741-ISM
1105.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mettler Toledo bietet ein großes Angebot an Leitfähigkeitszellen für jede Laboranwendung. Die gelieferten Zellen sind sofort einsatzbereit und umfassen ein Kabel und Verbindungsstück.
  • Für alle Leitfähigkeitsbereiche
  • Schaft aus Epoxidharz oder Glas
  • Temperatursonde (NTC 30kω)
  • Das beigefügte Zertifikat gibt die nominelle und tatsächliche Zellkonstante an
Spezifikation
Spezifikation
Allgemeine Leitfähigkeitsmessungen
Integrierte Temperatursonde
Mini-DIN
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ InLab™ Leitfähigkeitssonden