Learn More
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Gitterregal, Metroseal 3 Oberfläche
Passen Sie Ihren Laborspeicher an Ihre Anforderungen an. Das Super Adjustable Super Erecta™-Gitterregal von Metro verfügt über Metroseal 3, eine grüne Epoxidbeschichtung mit integriertem antimikrobiellen Schutz von Microbahn™ sowie ein einzigartiges offenes Drahtdesign, das einen freien Luftstrom ermöglicht und Staubansammlungen minimiert.
Marke: Metro™ A2472NK3
Includes:
Jedes Regal wird mit einer Packung aus vier nicht leitfähigen Keilen geliefert.
Beschreibung
Jedes Regal bietet eine offene Fläche von ca. 76 %. Kann leicht von allen Seiten beladen und entladen werden.
- Korrosionsbeständiger Karbonstahl
- Mit selbstabdichtendem Zink überzogen und beschichtet mit Epoxidharz mit Microban™ antimikrobiellem Schutz
- Ideal für den Einsatz in begehbaren Kühlgeräten und anderen Umgebungen, die Korrosionsbeständigkeit erfordern
- Einlegeböden in1 Zoll-Schritten mit patentierten Freigabewinkeln einstellbar
- Die Freigabewinkel und die Keile bieten eine verbesserte Steifigkeit
- Schnelle Montage ohne Werkzeug; montierte Einheiten sind nicht leitfähig
- In Kombination mit Super Erecta feststehenden und beweglichen Pfosten und Zubehör können individuelle Konfigurationen für Lagerung und Transport erstellt werden
- Das patentierte Freigabewinkelsystem ermöglicht eine einfache Einstellung der Höhe
- Positionieren Sie Ihre Regale individuell und sorgen Sie so für maximale Lagerungsdichte
Fassungsvermögen:
- Einlegeböden mit einer Breite bis zu 48 in.; Tragfähigkeit von 800 lbs pro Einlegeboden (bei gleichmäßiger Verteilung)
- Einlegeböden mit einer Breite über 48 in.; 600 lbs pro Einlegeboden (bei gleichmäßiger Verteilung)
Bestellinformation
Regale und Pfosten separat erhältlich.
Serviceleistungen
12 Jahre eingeschränkte Garantie im Falle von Rost
Spezifikation
Wire Shelf | |
Metroseal Epoxy | |
Vier nicht leitende Muffen/Keile | |
182,9 cm | |
61 cm |
182,9 x 61 cm (72 x 24 Zoll) | |
Metro™ Super Erecta™ verstellbares Regalsystem | |
72 in. | |
24 in. | |
Karbonstahl |