Learn More
IKA™ Universal-Matte, rutschsicher
Gute Haftung an den Schüttlerplatten bei häufigen Änderungen der Behältersorten und -größen Die IKA™ Stickmax Universal-Haftmatte erleichtert dank der seitlichen Neigung die Entnahme der Behälter. Desinfizierbar.
Marke:  IKA™ 0003920000
74.10 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10567655
  • 78.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Rutschfeste Universalmatte für Schüttler. Ideal für häufig wechselnden Gefäßarten und -größen
  • Selbstklebend
  • Einfache Entnahme der Gefäße durch seitliche Kippbewegung
  • Desinfektionstauglich
  • Abmessungen (B x T): 200 x 200 mm
  • Zulässige Umgebungstemperatur: 5 bis 80 °C
  • Max. Drehzahl: 300 U/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Haftmatte
200 mm
Häufig wechselnde Gefäßarten und -größen
200 x 200 mm
200 mm
Schüttler
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ Universal-Matte, rutschsicher > Größe (L x B):200 x 200mm