Learn More
Metro™ Super Erecta™ freitragender Schwerlast-Einlegeboden aus Edelstahl
Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich um noch mehr Platz. Das freitragende Super Erecta-Edelstahl-Schwerlastregal ist eine praktische und einfache Möglichkeit, die Regalfläche von Metro™ Super Erecta™-Systemen zu erweitern.
Marke:  Metro™ 1260CHC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15996551
  • 191.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-10-2025
Beschreibung
  • Das Drop Mat-Design bildet eine Haltekante um die gesamte Tiefe des Regals
  • Für die Verwendung mit Super Erecta™ oder HD Super™ Regalen
  • Breite: 12 Zoll
Bestellinformation
Um dieses Regal aufzustellen, sollten die hinteren Pfosten länger als die vorderen Pfosten sein.
Spezifikation
Spezifikation
Wire Shelf
HD Super™
152,4 cm
30,48 cm
60 x 12 Zoll (152,4 x 30,48 cm)
60 Zoll
12 in.
Chrom
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ freitragender Schwerlast-Einlegeboden aus Edelstahl > Verchromte Oberfläche; 60 x 12 Zoll (L x B) (152.4 x 30.4 cm); Passend für Längeneinheiten: 72 und 96 Zoll (182.8 und 243.8 cm)