Learn More
Metro™ Gitterregalzubehör, Etikettenhalter
Schnapphalter aus Kunststoff ermöglichen eine einfache Identifizierung des Regalinhalts
Marke:  Metro™ 9990CL5
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15966771
  • 31.60 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-10-2025
Beschreibung
  • Durchsichtiger Kunststoff lässt Etikettenfarben durchscheinen
  • Zur Aufnahme der meisten kommerziellen Etiketten (32 mm)
  • Etiketten nicht enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Label Holder
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2 qwikSLOT™, Drop Mat™ Drahtregale, freitragende Regale
139,5 x 3,2 cm
152 cm
-28 bis 49 °C
Durchsichtig
55 x 1.25 in.
60 Zoll
-18 bis 120.2 °F
Kunststoff
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Gitterregalzubehör, Etikettenhalter > Durchsichtiger Kunststoff; für Regallänge: 1520 mm (60 Zoll)