Learn More
Bel-Art™ Schwingungsdämpfende SP Scienceware™ Vibrasorb™ Premium Untersätze
Zum Schutz elektromechanischer und optischer Geräte vor Vibrationen. Bel Art™ SP Scienceware™ Vibrasorb™ Premium Vibrationsdämpfungshalterungen erleichtern die optimale Nutzung der Geräte.
Marke:  Bel-Art™ H18386-0000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12320679
  • 1580.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
Zum Schutz elektromechanischer und optischer Geräte vor Vibrationen. Bel Art™ SP Scienceware™ Vibrasorb™ Premium Vibrationsdämpfungshalterungen erleichtern die optimale Nutzung der Geräte.
  • Die polierte Oberfläche ist beständig gegen Kratzer und chemische Angriffe Dicke der Plattformen 6,4 cm (2½ in.)
  • Aus dichtem schwarzen und weißem Terrazzo
  • Die vier Vibro-Absorber™ Kissen mit Neoprenfüßen tragen bis zu 16 kg (35 lbs.)
  • Größere Abmessungen absorbieren Schwingungen bis zu 13 Hz bei einer Last von 16 kg (35 lb); kleinere Größen absorbieren Schwingungen bis zu 16 Hz bei einer Last von 16 kg (35 lb)
  • Bei leichteren Lasten erhöht sich die minimale Dämpfungsfrequenz für beide Größen auf einen Wert zwischen 16 und 25 Hz
  • Versandgewicht: Groß 39 kg, klein 19 kg
Spezifikation
Spezifikation
Vibration Damping Mount
Not Autoclavable
35 cm
Gray
45 x 56 x 7.6 cm
Terrazo