Learn More
Buerkle™ Verschluss-Siegel close-it food & pharma 95x95
Verschluss-Siegel close-it food & pharma 95x95 mit einem für Lebensmittel zugelassenen Klebstoff. Die Haftkraft des Klebers ist nahezu wie beim Original, dem millionenfach bewährten close-it von Bürkle. Auch close-it food & pharma verhindert das Ausrieseln von Schüttgut nach der Probenahme.
Marke:  Buerkle™ 5303-2022
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15346287
  • 76.55 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
Auf vielfachen Wunsch unserer Kunden haben wir close-it food & pharma, ein Verschluss-Siegel mit einem für Lebensmittel zugelassenen Klebstoff, entwickelt. Die Haftkraft des Klebers ist nahezu wie beim Original, dem millionenfach bewährten close-it von Bürkle. Auch close-it food & pharma verhindert nachhaltig das Ausrieseln von Schüttgut nach der Probenahme.
Der Klebstoff entspricht den europäischen Lebensmittelrichtlinien. close-it food & pharma hat wie das Original eine Sperrschicht aus Aluminiumfolie. Somit eignet sich close-it food & pharma für die Probenahme von Lebensmitteln, Pharmazeutika, Kosmetika, Nahrungsergänzungsmitteln, selbst für Gefriergut – kurz, überall in den Anwendungen, in denen es auf besondere Reinheit ankommt.
  • Gemäß FDA-Richtlinie
  • Speziell für den Pharma- und Lebensmittelbereich geeignet
Spezifikation
Spezifikation
FDA
Steuerdichtung
Quadratisch
0,8965 kg
Grün
Lebensmittel
95 x 95 mm
Videos
  • Buerkle Control seal close-it
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Flyers
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Verschluss-Siegel close-it food & pharma 95x95 > Abmessungen: 95 L x 95 mm B; Farbe: Grün; bedruckt