Learn More
Methylvinylketon, stabilisiert ca. 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl vinyl ketone |
Farbe | Braun bis farblos |
Dichte | 0.8640g/mL |
Siedepunkt | 80.0°C |
Flammpunkt | −7°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | ca. 95% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | H2C=CHCOCH3 |
Brechungsindex | 1.4100 to 1.4120 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0438659 | Analysenzertifikat | 03/11/2023 | 128000010,12800017,128000050,12800082 |
A0393754 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 128000010,128001000,12800017,128000050,12800082,128000025 |
A0396192 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 128000010,128001000,12800017,128000050,12800082,128000025 |
A0408713 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 128000010,128001000,12800017,128000050,12800082,128000025 |
A0410305 | Analysenzertifikat | 02/10/2021 | 128000010,128001000,12800017,128000050,12800082,128000025 |
Sicherheit und Handhabung
- Methyl vinyl ketone, stabilized
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.