Learn More
Vanadyl(IV)-acetylacetonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10163880
Zum Warenkorb hinzufügen
Vanadyl(IV)-acetylacetonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10163880
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10163880
Marke: Thermo Scientific Acros 199590500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3153-26-2 | C10H14O5V | 265.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3153-26-2
Summenformel C10H14O5V
Molekulargewicht (g/mol) 265.16
MDL-Nummer MFCD00000032
InChI-Schlüssel JFHJZWAQYMGNBE-SUKNRPLKSA-L
Synonym vanadyl acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato vanadium iv oxide
PubChem CID 131674261
IUPAC-Name oxovanadiumbis(ylium) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES O=[V++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadyl(IV) acetylacetonate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 256.0°C to 259.0°C
Farbe Blau-Grün bis Grün
Flammpunkt 79°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3COCH=C(CH3)O)2V=O
Menge 50 g
Fieser 02,456; 03,331; 11,47; 13,54; 15,57; 15,186
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in methanol (6.4 g/100 mL), ethanol, ether, chloroform, acetone, dioxane, benzene (0.9 g/100 m, l), pyridine
Formelmasse 265.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0441772 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog Number199590500,199592500,199590010
ChargennummerA0451496 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number199590500,199592500,199590010
ChargennummerA0398975 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number199590500,199592500,199590010
ChargennummerA0395376 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number199590500,199592500,199590010
ChargennummerA0401641 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2021 Catalog Number199590500,199592500,199590010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadyl(IV) acetylacetonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Name des Produkts
Vanadyl(IV)-acetylacetonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >