Learn More
Tris(Dibenzylidenaceton)dipalladium(0), 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10170292
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tris(Dibenzylidenaceton)dipalladium(0), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10170292 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10170292
Marke: Thermo Scientific Acros 318770050
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 51364-51-3 | C51H42O3Pd2 | 915.73 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51364-51-3
Summenformel C51H42O3Pd2
Molekulargewicht (g/mol) 915.73
MDL-Nummer MFCD00013310
InChI-Schlüssel CYPYTURSJDMMMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tris-dibenzylidenaceton-dipalladium 0, Tris-dibenzylidenaceton-dipalladium, Tris-dibenzylidenaceton-dipalladium o, Tris(dibenzylideneacetonyl)bis-palladium, Tris-DBA, Tris-1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-on-dipalladium, tris dba, tris 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one dipalladiumMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9811564
IUPAC-Name (1E,4E)-1,5-Diphenylpenta-1,4-Dien-3-on;palladium
SMILES [Pd].[Pd].O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris-(dibenzylidenaceton)-dipalladium(0)
Schmelzpunkt 152.0 °C bis 155.0 °C
Farbe Schwarz bis Purpur
Elementanalytik 96.0 % min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)3Pd2
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: unlöslich. Andere Löslichkeiten: löslich in Chloroform, THF, Benzol, Toluol
Formelmasse 915.7
Reinheit (%) 97 %
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number318770050,318775000,318770250
ChargennummerA0461306 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number318770050,318775000,318770250
ChargennummerA0455847 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2023 Catalog Number318770050,318775000,318770250
ChargennummerA0392340 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number318770050,318775000,318770250
ChargennummerA0399598 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number318770050,318775000,318770250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tris(Dibenzylidenaceton)dipalladium(0), 97 %, Thermo Scientific Chemicals >