Learn More
Methylpiperidin-4-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15498318
Zum Warenkorb hinzufügen
Methylpiperidin-4-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498318
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 15498318
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61754.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Methyl piperidine-4-carboxylate is a reactant for C-2 arylation of piperidines through directed transition metal-catalyzed sp3 C-H activation. It is used as a reactant for synthesis of antitubercular agents, aminopyrazine inhibitors, orally available naphthyridine protein kinase D inhibitors and a scalable catalyst from asymmetric hydrogenation of sterically demanding aryl enamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylpiperidin-4-Carboxylat ist ein Reaktant für die C-2-Arylierung von Piperidinen durch die gerichtete übergangsmetallkatalysierte sp3 C-H-Aktivierung. Wird als Reaktant für die Synthese von Antituberkulika, Aminopyrazin-Inhibitoren, oral erhältlichen Naphthyridin-Proteinkinase-D-Inhibitoren und einem skalierbaren Katalysator aus asymmetrischer Hydrierung von sterisch anspruchsvollem Arylenamid verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2971-79-1
Summenformel C7H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 143.19
MDL-Nummer MFCD00190578
InChI-Schlüssel RZVWBASHHLFBJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isonipecotate, methyl 4-piperidinecarboxylate, 4-piperidinecarboxylic acid, methyl ester, piperidine-4-carboxylic acid methyl ester, 4-piperidinecarboxylic acid methyl ester, isonipecotic acid methyl ester, methylpiperidine-4-carboxylate, methylisonipecotate, methyl piperidin-4-carboxylate, acmc-20aiv4Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 424914
IUPAC-Name Methylpiperidin-4-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl piperidine-4-carboxylate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.06 g/mL
Siedepunkt 85°C to 90°C
Flammpunkt 89°C (192°F)
Brechungsindex 1.465
Menge 25 g
Beilstein 224128
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 143.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR23I035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2022 Catalog NumberH61754.14,H61754.22
ChargennummerY08H044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberH61754.14,H61754.22
ChargennummerS13F053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH61754.14,H61754.22
ChargennummerN22H075 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH61754.14,H61754.22
ChargennummerP10G015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH61754.14,H61754.22
Name des Produkts
Methylpiperidin-4-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >