Learn More
N-BOC-4-Piperidon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10584911
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79099-07-3
Summenformel C10H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 199.25
MDL-Nummer MFCD00151800
InChI-Schlüssel ROUYFJUVMYHXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-piperidone, n-boc-4-piperidone, n-tert-butoxycarbonyl-4-piperidone, 1-boc-4-piperidinone, boc-4-piperidone, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidone, n-boc-4-piperidinone, boc-piperidone, 1-t-boc-4-piperidone
PubChem CID 735900
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-Oxopiperidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-BOC-4-Piperidone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 74.0°C to 75.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 199.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-4-Piperidone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
N-BOC-4-Piperidon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >