Learn More
1-BOC-4-iod-piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10735462
Zum Warenkorb hinzufügen
1-BOC-4-iod-piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10735462
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10735462
Marke: Thermo Scientific Acros 437270050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 301673-14-3 | C10H18INO2 | 311.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 301673-14-3
Summenformel C10H18INO2
Molekulargewicht (g/mol) 311.16
MDL-Nummer MFCD04115041
InChI-Schlüssel YFWQFKUQVJNPKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-4-iodopiperidine, 1-boc-4-iodopiperidine, n-boc-4-iodo-piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-iodopiperidine, tert-butyl 4-iodotetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 1-n-boc-4-iodopiperidine, 4-iodo-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-iodopiperidinecarboxylate, tert-butyl 4-iodo-1-piperidinecarboxylateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10892302
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-Iodpiperidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-BOC-4-iodo-piperidine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 44°C to 49°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 311.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer339333 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2022 Catalog Number437270050,437270010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-BOC-4-iodo-piperidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Name des Produkts
1-BOC-4-iod-piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >