Learn More
Methyloleat, Tech. C18 71-90 %, C18:1 >65 % von C18, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Methyl oleate is used as a chromatographic reference standard in biochemical research. It is also used as an intermediate for detergents, emulsifiers, wetting agents, stabilizers, textile treatments, plasticizers, for duplicating ink, rubber and wax. It finds application as lubricant and lubricant additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Methyloleat wird als chromatographischer Referenzstandard in der biochemischen Forschung verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt für Detergenzien, Emulgatoren, Benetzungsmittel, Stabilisatoren, Textilbehandlungsmittel und Weichmacher sowie zum Vervielfältigen von Tinte, Gummi und Wachs verwendet. Es findet Anwendung als Schmierstoff und Schmiermittelzusatz.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Äther und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl oleate |
Dichte | 0.876 |
Siedepunkt | 168°C to 170°C (2 mmHg) |
Flammpunkt | 163°C (325°F) |
Geruch | Weak, Characteristic |
Hinweise zum Prozentgehalt | C18 71 bis 90 %, C18:1 > 65 % von C18 |
Strukturformel | CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 |
Brechungsindex | 1.452 |
Menge | 1000 mL |
Beilstein | 1727037 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10243971 | Analysenzertifikat | 15/11/2023 | L02937.AK,L02937.AU |
10225176 | Analysenzertifikat | 14/11/2023 | L02937.AK,L02937.AU |
FA017882 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | L02937.AK,L02937.AU |
10173005 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | L02937.AK,L02937.AU |
10152736 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | L02937.AK,L02937.AU |