Learn More
Buttersäuremethylester, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Methyl butyrate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Methylbutyrat (Buttersäuremethylester) ist ein wichtiger Ausgangsstoff bzw. ein Zwischenprodukt für die organische Synthese und die Pharmazie, Agrochemie und Farbenindustrie.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl butyrate |
Schmelzpunkt | -85°C to -84°C |
Siedepunkt | 100°C to 102°C |
Flammpunkt | 11°C (51°F) |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN1237 |
Beilstein | 1740743 |
Merck Index | 14,6035 |
Formelmasse | 102.14 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0451909 | Analysenzertifikat | 07/08/2023 | L04250.AP,L04250.AE |
10244223 | Analysenzertifikat | 21/10/2022 | L04250.AP,L04250.AE |
10180499 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L04250.AP,L04250.AE |
10200817 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | L04250.AP,L04250.AE |
10122542 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | L04250.AP,L04250.AE |
Sicherheit und Handhabung
- Methyl butyrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Methyl butyrate