Learn More
Methylstearat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11420813
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Methylstearat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420813
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11420813
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13265.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 112-61-8 | C19H38O2 | 298.511 g/mol
Methyl stearate is used as a nonionic surfactant, thereby enhancing the solubility of chemicals by dissociating aggregates and unfolding proteins. It is a fatty acid ester, which is used as an emulsifier and stabilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylstearat wird als nichtionisches Tensid verwendet, wodurch die Löslichkeit von Chemikalien durch Dissoziation von Aggregaten und Entfaltung von Proteinen verbessert wird. Es ist ein Fettsäureester, der als Emulgator und Stabilisator verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-61-8
Summenformel C19H38O2
Molekulargewicht (g/mol) 298.511
MDL-Nummer MFCD00009005
InChI-Schlüssel HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl stearate, octadecanoic acid, methyl ester, stearic acid methyl ester, metholene 2218, kemester 9718, methyl n-octadecanoate, stearic acid, methyl ester, kemester 9018, emery 2218, n-octadecanoic acid methyl esterMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8201
ChEBI CHEBI:69188
IUPAC-Name Methyloctadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Stearate
Schmelzpunkt 38°C to 42°C
Siedepunkt 180°C to 182 (4 mm)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 5 g
Beilstein 1786213
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform. Insoluble in water.
Formelmasse 298.51
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerW10A031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2024 ArtikelnummerA13265.14,A13265.06
ChargennummerE8423C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13265.14,A13265.06
ChargennummerK27Y045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13265.14,A13265.06
ChargennummerE8423A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13265.14,A13265.06
ChargennummerA07X028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13265.14,A13265.06
Name des Produkts
Methylstearat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >