Learn More
MBL Volumetrics™ Glaszylinder mit Graduierung und Stopfen aus Polyethylen
Aus Borosilikatglas.
42.95 CHF - 902.00 CHF
Spezifikation
Basistyp | Hexagonal |
---|---|
Skalenfarbe | Blau |
Form | Rund |
Typ | Messzylinder |
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12632052
|
MBL
CRC312 |
500 ml | 5 ml | ± 5 ml |
131.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11941518
|
MBL
CRC306 |
50 ml | 1 ml | ±1 ml |
42.95 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11951518
|
MBL
CRC308 |
100 ml | 1 ml | ±1 ml |
63.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15587770
|
MBL
CRC302 |
10 ml | 0.2 ml | ±0,2 mL |
182.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15597770
|
MBL
CRC304 |
25 ml | 0.5 ml | ±0,5 ml |
199.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15507780
|
MBL
CRC310 |
250 ml | 2 ml | ±2 ml |
484.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15517780
|
MBL
CRC314 |
1000 ml | 10 ml | ±10 ml |
902.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15527780
|
MBL
CRC316 |
2000 ml | 20 ml | ± 20 ml |
733.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.
- Entspricht ISO 4788
- Mit Polyethylen-Stopfen
- Graduierungen in leicht ablesbarer blauer Emailfarbe
- Stabiler sechseckiger Fuß
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
Borosilikatglas | |
Klasse B | |
Blaue Emaillefarbe | |
Stopfen |
Blau | |
Messzylinder | |
DIN 12685, ISO 4788 | |
Stopfen | |
Polypropylen | |
Polyethylen |