Learn More
MBL Volumetrics™ Glaszylinder mit Graduierung und Stopfen aus Polyethylen
Aus Borosilikatglas.
Marke:  MBL CRC312
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12632052
  • 131.00 CHF / 2 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.
  • Entspricht ISO 4788
  • Mit Polyethylen-Stopfen
  • Graduierungen in leicht ablesbarer blauer Emailfarbe
  • Stabiler sechseckiger Fuß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Rund
± 5 ml
DIN 12685, ISO 4788
500 ml
Stopfen
34/35
Stopfen
5 ml
Blau
Messzylinder
Borosilikatglas
Klasse B
403 mm
Blaue Emaillefarbe
Polypropylen
Polyethylen
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MBL Volumetrics™ Glaszylinder mit Graduierung und Stopfen aus Polyethylen > Kapazität 500 ml; Graduierungen5 ml