Learn More
MBL Volumetrics™ Glaszylinder mit Graduierung und Stopfen aus Polyethylen
Aus Borosilikatglas.
Marke: MBL CRC306
40.80 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.
- Entspricht ISO 4788
- Mit Polyethylen-Stopfen
- Graduierungen in leicht ablesbarer blauer Emailfarbe
- Stabiler sechseckiger Fuß
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
±1 ml | |
DIN 12685, ISO 4788 | |
50 ml | |
Stopfen | |
19/26 | |
Stopfen | |
1 ml |
Blau | |
Messzylinder | |
Borosilikatglas | |
Klasse B | |
226 mm | |
Blaue Emaillefarbe | |
Polypropylen | |
Polyethylen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MBL Volumetrics™ Glaszylinder mit Graduierung und Stopfen aus Polyethylen > Kapazität 50 ml; Graduierungen1 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur