Learn More
MBL Volumetrics™ Glaszylinder mit Graduierung und Stopfen aus Polyethylen
Aus Borosilikatglas.
Marke:  MBL CRC302
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15587770
  • 182.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.
  • Entspricht ISO 4788
  • Mit Polyethylen-Stopfen
  • Graduierungen in leicht ablesbarer blauer Emailfarbe
  • Stabiler sechseckiger Fuß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Rund
±0,2 mL
DIN 12685, ISO 4788
10 ml
Stopfen
10/19
Stopfen
0.2 ml
Blau
Messzylinder
Borosilikatglas
Klasse B
159 mm
Blaue Emaillefarbe
Polypropylen
Polyethylen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MBL Volumetrics™ Glaszylinder mit Graduierung und Stopfen aus Polyethylen > Kapazität 10 ml; Graduierungen0.2 ml