Learn More
MBL Volumetrics™ Glaszylinder mit Graduierung und Stopfen aus Polyethylen
Aus Borosilikatglas.
Marke:  MBL CRC316
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15527780
  • 733.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-09-2025
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.
  • Entspricht ISO 4788
  • Mit Polyethylen-Stopfen
  • Graduierungen in leicht ablesbarer blauer Emailfarbe
  • Stabiler sechseckiger Fuß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Rund
± 20 ml
DIN 12685, ISO 4788
2000 ml
Stopfen
45/40
Stopfen
20 ml
Blau
Messzylinder
Borosilikatglas
Klasse B
545 mm
Blaue Emaillefarbe
Polypropylen
Polyethylen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MBL Volumetrics™ Glaszylinder mit Graduierung und Stopfen aus Polyethylen > Kapazität 2000 ml; Graduierungen20 ml