Learn More
MBL™ Vollpipetten, Klasse AS
Die Konstruktion aus Kalknatronglas entspricht ISO 648 und DIN 12691. MBL™ Vollpipetten der Klasse AS sind auf Volumenabgabe kalibriert und mit Markierungen in permanenter Bernsteinfarbe versehen.
13.40 CHF - 32.35 CHF
Spezifikation
Kalibrierung | Volumenabgabe |
---|---|
Klasse | AS |
Material | Kalknatronglas |
Skala | Ja |
Graduierungsfarbe | Braun |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Toleranz | Farbe | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Toleranz | Farbe | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11349653
|
MBL
PRA736AS |
100 ml | ±0.08 ml | Gelb | ±0.08 ml |
32.35 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11309653
|
MBL
PRA728AS |
15 ml | ±0.03 ml | Grün | ± 0,03 ml |
18.55 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11399643
|
MBL
PRA726AS |
10 ml | ±0.02 ml | Rot | ±0,02 ml |
18.36 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11369643
|
MBL
PRA720AS |
1 ml | ±0.008 ml | Blau | ±0.008 ml |
13.47 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11319653
|
MBL
PRA730AS |
20 ml | ±0.03 ml | Gelb | ± 0,03 ml |
20.90 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11329653
|
MBL
PRA732AS |
25 ml | ±0.03 ml | Blau | ± 0,03 ml |
19.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11379643
|
MBL
PRA722AS |
2 ml | ±0.01 ml | Orange | ± 0.01 ml |
13.40 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11389643
|
MBL
PRA724AS |
5 ml | ±0.015 ml | Weiß | ±0.015 ml |
14.30 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11339653
|
MBL
PRA734AS |
50 ml | ± 0.05 ml | Rot | ±0.05 ml |
30.70 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Hergestellt aus Kalknatronglas, entspricht ISO 648 und DIN 12691.Die MBL™ One Mark Glaspipetten der Klasse AS sind für die Lieferung kalibriert und mit permanenten bernsteinfarbenen Markierungen versehen.
- Entspricht ISO 648 und DIN 12691
- Auf Volumenabgabe kalibriert
- Mit Chargencode für herunterladbares Chargenzertifikat bedruckt
- Markierungen in verblassender Bernsteinfärbe
- Klasse AS mit +5 s Wartezeit
- Hergestellt aus Kalknatronglas mit robusten, eingearbeiteten Düsen
Spezifikation
Volumenabgabe | |
Kalknatronglas | |
Braun |
AS | |
Ja |