Learn More
MBL™ Vollpipetten, Klasse AS
Die Konstruktion aus Kalknatronglas entspricht ISO 648 und DIN 12691. MBL™ Vollpipetten der Klasse AS sind auf Volumenabgabe kalibriert und mit Markierungen in permanenter Bernsteinfarbe versehen.
Marke: MBL PRA734AS
29.17 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus Kalknatronglas, entspricht ISO 648 und DIN 12691.Die MBL™ One Mark Glaspipetten der Klasse AS sind für die Lieferung kalibriert und mit permanenten bernsteinfarbenen Markierungen versehen.
- Entspricht ISO 648 und DIN 12691
- Kalibriert für die Lieferung
- Mit aufgedrucktem Chargencode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
- Markierungen in permanenter Bernsteinfarbe
- Klasse AS mit +5 s Wartezeit
- Hergestellt aus Kalknatronglas mit robust gefertigten Spritzdüsen
Spezifikation
±0.05 ml | |
ISO 648, DIN 12691 | |
Kalknatronglas | |
Braun | |
± 0.05 ml | |
50 ml |
Volumenabgabe | |
AS | |
Ja | |
2/Pckg. | |
Rot | |
Vollpipette |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen