Learn More
MBL™ Vollpipetten, Klasse AS
Die Konstruktion aus Kalknatronglas entspricht ISO 648 und DIN 12691. MBL™ Vollpipetten der Klasse AS sind auf Volumenabgabe kalibriert und mit Markierungen in permanenter Bernsteinfarbe versehen.
Marke:  MBL PRA722AS
12.73 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11379643
  • 13.40 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hergestellt aus Kalknatronglas, entspricht ISO 648 und DIN 12691.Die MBL™ One Mark Glaspipetten der Klasse AS sind für die Lieferung kalibriert und mit permanenten bernsteinfarbenen Markierungen versehen.
  • Entspricht ISO 648 und DIN 12691
  • Kalibriert für die Lieferung
  • Mit aufgedrucktem Chargencode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
  • Markierungen in permanenter Bernsteinfarbe
  • Klasse AS mit +5 s Wartezeit
  • Hergestellt aus Kalknatronglas mit robust gefertigten Spritzdüsen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
± 0.01 ml
ISO 648, DIN 12691
Kalknatronglas
Braun
±0.01 ml
2 ml
Volumenabgabe
AS
Ja
2/Pckg.
Orange
Pipette
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
MBL™ Vollpipetten, Klasse AS > Kapazität: 2 ml