Learn More
MBL™ Vollpipetten, Klasse AS
Die Konstruktion aus Kalknatronglas entspricht ISO 648 und DIN 12691. MBL™ Vollpipetten der Klasse AS sind auf Volumenabgabe kalibriert und mit Markierungen in permanenter Bernsteinfarbe versehen.
Marke:  MBL PRA728AS
17.62 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11309653
  • 18.55 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 24-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hergestellt aus Kalknatronglas, entspricht ISO 648 und DIN 12691.Die MBL™ One Mark Glaspipetten der Klasse AS sind für die Lieferung kalibriert und mit permanenten bernsteinfarbenen Markierungen versehen.
  • Entspricht ISO 648 und DIN 12691
  • Kalibriert für die Lieferung
  • Mit aufgedrucktem Chargencode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
  • Markierungen in permanenter Bernsteinfarbe
  • Klasse AS mit +5 s Wartezeit
  • Hergestellt aus Kalknatronglas mit robust gefertigten Spritzdüsen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
± 0,03 ml
ISO 648, DIN 12691, ISO-Norm
Kalknatronglas
Braun
±0.03 ml
15 ml
Volumenabgabe
AS
Ja
2/Pckg.
Grün
Vollpipette
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
MBL™ Vollpipetten, Klasse AS > Kapazität: 15 ml