Learn More
MBL™ Vollpipetten, Klasse AS
Die Konstruktion aus Kalknatronglas entspricht ISO 648 und DIN 12691. MBL™ Vollpipetten der Klasse AS sind auf Volumenabgabe kalibriert und mit Markierungen in permanenter Bernsteinfarbe versehen.
Marke:  MBL PRA720AS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11369643
  • 13.47 CHF / 2 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
Hergestellt aus Kalknatronglas, entspricht ISO 648 und DIN 12691.Die MBL™ One Mark Glaspipetten der Klasse AS sind für die Lieferung kalibriert und mit permanenten bernsteinfarbenen Markierungen versehen.
  • Entspricht ISO 648 und DIN 12691
  • Kalibriert für die Lieferung
  • Mit aufgedrucktem Chargencode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
  • Markierungen in permanenter Bernsteinfarbe
  • Klasse AS mit +5 s Wartezeit
  • Hergestellt aus Kalknatronglas mit robust gefertigten Spritzdüsen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±0.008 ml
ISO 648, DIN 12691
Kalknatronglas
Braun
±0.008 ml
1 ml
Volumenabgabe
AS
Ja
2/Pckg.
Blau
Pipette
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MBL™ Vollpipetten, Klasse AS > Kapazität: 1 ml