Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Masterflex L/S Pumpenantrieb mit variabler Drehzahl, aus lackiertem Stahl
Verwenden Sie diese Antriebe, wenn Sie Flüssigkeit mit einer höheren Flussrate pumpen müssen, aber der Platz in Ihrem Labor begrenzt ist. Der kompakte Cole-Parmer™ MasterFlex™ L/S™ Pumpenantrieb mit variabler Drehzahl bietet vielseitig Leistung auf engem Raum.
1090.00 CHF - 1245.00 CHF
Spezifikation
Flussrate | 2.1 bis 560 ml/min |
---|---|
Gesamthöhe (metrisch) | 114 mm |
Gesamtlänge (metrisch) | 136 mm |
Gesamtbreite (metrisch) | 132 mm |
Umkehrbar | Ja |
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11765429
|
Masterflex™
77200-12 |
12 V Gleichstrom |
1090.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11791349
|
Masterflex™
|
115/230 V Wechselstrom, 120 mA |
1245.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Descripción
Auf den Antrieb passen zwei unterschiedliche Pumpenkopftypen: Standard und Easy-Load™ Der separate Ein-/Aus-Schalter mit einfacher Drehzahlregelung und grünem Leistungsanzeiger sorgt für eine gleichbleibende Drehzahleinstellung beim Ein- und Ausschalten der Pumpe. Der stapelbare, kompakte Antrieb eignet sich perfekt für kleine Arbeitsbereiche.- Das Gehäuse aus lackiertem Stahl entspricht der Schutzart IP22. Das Gehäuse schützt den Antrieb vor senkrecht fallendem Wasser
- —Mit der Taste ''Max'' wird die Pumpe bei maximaler Drehzahl betrieben, um die Schläuche vorzupumpen oder schnell zu spülen
- Der Dauermagnetgleichstrommotor mit Drehrichtungsumkehrung kann in beide Richtungen pumpen
- Fernbedienungsoptionen auf der Rückseite der Pumpe
- Start/Stopp der Pumpe über Kontaktschluss
Especificaciones
2.1 bis 560 ml/min | |
136 mm | |
Ja | |
Pumpenantrieb |
114 mm | |
132 mm | |
±5 % | |
35–200 U/min |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Masterflex™ MasterFlex™ Masterflex L/S Pumpenantrieb mit variabler Drehzahl, aus lackiertem Stahl