Learn More
Atago™ HAND REFRAKTOMETER MASTER 20M
Gut ablesbares, leicht zu haltendes und benutzerfreundliches Probenrefraktometer. ATAGO™ MASTER-20M Refraktometer ist ein Modell für niedrige Konzentrationen.
Marke:  Atago™ 2383
Artikelnummer. 11416148
  • 227.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Niedrige Konzentration
  • Einfache Entfernung der Probe vom Rand
  • Strukturierter Griff
  • Gut ausgewogen
  • Schlankes Gehäuse
  • Einfache Reinigung unter fließendem Wasser
  • Komfortabler Transportkoffer
  • Automatische Probenverteilung
  • Probengröße: 2-3 Tropfen
Spezifikation
Spezifikation
Refraktometer
Gehäuse MASTER-20M
±0.1 % Brix
Messungen von Fruchtsäften in geringen Konzentrationen, Schneidöl
20,7 x 3,2 x 3,4 cm
0 bis 20 Brix
±0,2% Brix
Brix
165 g
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Atago™ HAND REFRAKTOMETER MASTER 20M > Brix-Bereich: 0 bis 20 %