Learn More
IKA™ Zusätzliche Rührstäbe für Fisher Scientific™ SteadyStir™ und IKA™ Rührwerke
Erzeugen Sie mit diesen Rührwellen einen axialen Fluss im Behälter. IKA™ Rührwellen für Fisher Scientific™ SteadyStir™ und IKA™ Rührwerke sind für mittlere bis hohe Drehzahlen ausgelegt.
Marke: IKA™ 0000757700
222.96 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Einsatz bei niedrigen bis mittleren Drehzahlen.† PTFE-beschichtet
Spezifikation
2,8 in. | |
70 mm | |
21,7 in. | |
R 1375 | |
Schaufelrührer |
0,3 in. | |
8 mm | |
550 mm | |
max. 800 U/min | |
Edelstahl (316L) |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
13Stunden
14Minuten
34Sekunden
57
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ Zusätzliche Rührstäbe für Fisher Scientific™ SteadyStir™ und IKA™ Rührwerke > R 1375, Rührer, Paddel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur