Learn More
Brady™ FREEZERBONDZ™ Polyester-Etiketten für Thermotransferdrucker
Aus strapazierfähigem Freezerbondz™ Polyester (B-492). FreezerBondz Etiketten für Thermotransferdrucker eignen sich für Laborkennzeichnungsanwendungen bei Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Röhrchen, Reagenzgläsern, Pailletten und Objektträgern.
Marke: Brady™ 805919
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- B490-Etiketten können auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden
- Das mattweiße Polyestermaterial verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und ist mit Thermotransferdruckern bedruckbar
- Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit von -320 bis 212 °F (-196 bis 100 °C)
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Spezifikation
FreezerBondz Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Weiß | |
Etikett | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
BBP11, BP1244, BP1344, BP2461, BP3481, BP6441, MVP200, MVP300, 300XPlusII, 360XPlusII, 600XPlusII, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, IP300, IP600 | |
1 | |
THT-181-492-3 | |
3000/Packung | |
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) x 9.53 mm (Dia) | |
130 bis –196 ° °C | |
0.020 mm | |
0,375 x 1 in. | |
1 in. | |
25.40 mm | |
1.2 cm | |
0.9 cm |
Acryl | |
Matt | |
Polyester | |
Thermotransferdrucker-Etikett | |
Labor-Kennzeichnung | |
27.94 mm | |
-196°C | |
3000 Sets / Roll | |
Rechteck mit gerundeten Ecken | |
-320-266 °F | |
0.0032 in | |
15.24 mm | |
30 m | |
25,4 mm | |
0,5 in. | |
0,37 in. | |
THT-181-492-3 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ FREEZERBONDZ™ Polyester-Etiketten für Thermotransferdrucker > Größe: 25.40 B x 12.70 mm H (1.000 x 0.500 Zoll) mit Etikett am Flaschendeckel (Durchm. 0.375 mm [9.53 Zoll]); 3000/Rolle
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur